Merck
P4308
Sigma-Aldrich
Kalium-hexahydroxoantimonat(V)
Synonym(e):
Kaliumantimonat, hydriert
About This Item
Lineare Formel:
KSb(OH)6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.90
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form:
powder
Form
powder
Qualitätsniveau
Konzentration
44.3-49.8% Sb (iodometric)
SMILES String
[K+].O[Sb-](O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/K.6H2O.Sb/h;6*1H2;/q+1;;;;;;;+5/p-6
InChIKey
DUBGVNNAYGFUKU-UHFFFAOYSA-H
Anwendung
Kaliumhexahydroxoantimonat(V) kann als Vorläufersalz für die Synthese von Folgendem eingesetzt werden:
  • Antimonoxid (Sb2O3), das als Sorbens für das Entfernen von Cobalt aus radioaktivem Abfall Anwendung findet.
  • Amphiphile Antimon(V)-Komplexe.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)