Wichtige Dokumente
514071
Kupfer(II)-tartrat Hydrat
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Weinsäure Kupfer(II)-salz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Assay
99.9% trace metals basis
Form
solid
Verunreinigungen
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
~275 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O.[Cu++].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.Cu.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+2;/p-2/t1-,2-;;/m1../s1
InChIKey
MAUZTCHAIPUZJB-OLXYHTOASA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?