Wichtige Dokumente
P24152
N-Phenylethylendiamin
98%
Synonym(e):
N-(2-Aminoethyl)-anilin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.587 (lit.)
bp
262-264 °C (lit.)
Dichte
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NCCNc1ccccc1
InChI
1S/C8H12N2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,10H,6-7,9H2
InChIKey
OCIDXARMXNJACB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?