N9608
4′-Nitroacetophenon
98%
Synonym(e):
1-(4-Nitrophenyl)ethan-1-one, 1-(4-Nitrophenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-nitrobenzene, 4-Nitrophenyl methyl ketone, 4′-Nitroacetophenone, p-Acetylnitrobenzene
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystals
bp
202 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
75-78 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5H,1H3
InChIKey
YQYGPGKTNQNXMH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?