N9381
3′-Nitroacetophenon
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
m-nitroacetophenone
Alle Fotos(3)
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
crystals
bp
202 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
76-78 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5H,1H3
InChIKey
ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
The nitro and carbonyl oxygen atoms of 3′-nitroacetophenone can act as hydrogen-bond acceptors.
Anwendung
3′-Nitroacetophenone can undergo high hydrostatic pressure-assisted reduction with Ni–Al alloy in water to form 1-(3-aminophenyl)ethanol.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
376.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
191.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
3-Nitroacetophenone
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 52(6), 1454-1456 (1996)
Selective reduction of ketones using water as a hydrogen source under high hydrostatic pressure.
Organic & Biomolecular Chemistry, 10(36), 7321-7326 (2012)