Wichtige Dokumente
MAK482
Lipase Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonym(e):
Lipase Activity Assay Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
genitourinary disorders; gastrointestinal diseases; cancer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- The linear detection range of the kit is 40 to 1600 U/L lipase
Eignung
Prinzip
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)