Merck
MT51344775
Mettler-Toledo ISE standard solution
Fluoride
About This Item
UNSPSC-Code:
51191600
NACRES:
NB.79
Form
liquid
Leistungsmerkmale
1000 mg/L Concentration
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51344775
Volumen
500 mL
Allgemeine Beschreibung
ISE standad for ion-selective electrodes
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)