Merck
MT51340338
Mettler-Toledo Economic & Easy ORP electrode
glass shaft, Fill solution: 3M KCl sat. AgCl
About This Item
UNSPSC-Code:
39121436
NACRES:
NB.79
Materialien
ceramic (junction)
glass shaft
platinum (pin)
Beschreibung
BNC connector
Reference system: Ag/AgCl
Leistungsmerkmale
Fill solution: 3M KCl sat. AgCl
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51340338
Temperaturmessbereich
0-80 °C
L × Durchm.
120 mm × 12 mm
Kabelgröße
1 m
Allgemeine Beschreibung
ORP electrode for lab use.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)