1.01972
Kieselgel mit Feuchtigkeitsanzeige (braunes Gel)
desiccant ~ 1 - 4 mm
Synonym(e):
Braunes Kieselgel
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41123003
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Agentur
suitable for EPA OTM-45
Qualitätsniveau
Form
granular
Oberflächenbereich
700 m2/g
Verlust
≤2.0% loss on drying, 150°C
Partikelgröße
1-4 mm
Porengröße
2.0-2.5 nm
pH-Wert
2-10 (50 g/L in H2O, slurry)
mp (Schmelzpunkt)
>1000 °C
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Kieselgel mit Feuchtigkeitsindikator (braunes Gel) wird häufig als Trockenmittel in Laboren verwendet. Das braune Kieselgel wechselt seine Farbe von braun zu gelblich, wenn es Wasser aus der Atmosphäre aufnimmt.
Hinweis zur Analyse
Schüttdichte: ca. 75
Trocknungsverlust (150 °C): ≤ 2,0 %
Wasseraufnahmekapazität (24 Std., 80 % relative Feuchtigkeit): ≥ 20,0 %
Trocknungsverlust (150 °C): ≤ 2,0 %
Wasseraufnahmekapazität (24 Std., 80 % relative Feuchtigkeit): ≥ 20,0 %
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable