Wichtige Dokumente
M625
Maleinsäureanhydrid
powder, 95%
Synonym(e):
2,5-Furandion
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.4 (vs air)
Dampfdruck
0.16 mmHg ( 20 °C)
Assay
95%
Form
powder
Selbstzündungstemp.
870 °F
Expl.-Gr.
7.1 %
Verunreinigungen
<5% maleic acid
bp
200 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
51-56 °C (lit.)
SMILES String
O=C1OC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
InChIKey
FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
217.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?