Merck
M59386
Sigma-Aldrich
2-Methyl-5-Nitroanilin
98%
Synonym(e):
2-Amino-4-nitro-toluol, 5-Nitro-o-toluidin
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H3(NO2)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
Beilstein:
879021
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
103-106 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)8/h2-4H,8H2,1H3
InChIKey
DSBIJCMXAIKKKI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
H Shimizu et al.
Gut, 50(2), 266-270 (2002-01-15)
5-Nitro-o-toluidine is an aromatic nitro amino compound. While other aromatic compounds are known to damage the human liver and are registered as toxic substances, toxicity information concerning 5-nitro-o-toluidine is lacking. To investigate the hepatotoxicity of 5-nitro-o-toluidine. Of 15 workers in
5-Nitro-ortho-toluidine.
IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, 48, 169-177 (1990-01-01)
Protokolle
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M59386-100G4061834060529
M59386-500G
M59386-5G