Wichtige Dokumente
590711
4-Chlor-2-methylanilin
98%
Synonym(e):
2-Amino-5-chlor-toluol, 4-Chlor-o-toluidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.583 (lit.)
bp
241 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
24-27 °C (lit.)
Dichte
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Cc1cc(Cl)ccc1N
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
InChIKey
CXNVOWPRHWWCQR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- 2,8-dichloro-4,10-dimethyl-6H,12H-5,11-methanodibenzo[b,f]-diazocine via reaction with paraformaldehyde in toluene
- N-allylated derivative via palladium-catalyzed selective monoallylation with allyl alcohol
- N-(4-chloro-2-methylphenyl)benzamide via reaction with benzoyl chloride
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
255.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
124 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
anilines using allylic alcohols?