Wichtige Dokumente
M4128
Quecksilber(II)-thiocyanat
96.5-103.5% (titration)
Synonym(e):
Quecksilber(II)-rhodanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96.5-103.5% (titration)
Eignung der Reaktion
core: mercury
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
165 °C (dec.) (lit.)
Dichte
3.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N#CS[Hg]SC#N
InChI
1S/2CHNS.Hg/c2*2-1-3;/h2*3H;/q;;+2/p-2
InChIKey
GBZANUMDJPCQHY-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Polymeric mercury(II) coordination complexes with various derivatives of 4,4′-bipyridine ligands via the branched tube method.
- Manganese mercury thiocyanate (MMTC), an organometallic optical single-crystal.
- Heterotrinuclear copper(II)–mercury(II)–copper(II)complexes possessing antibacterial and antifungal activities.
Qualität
Haftungsausschluss
![](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/242/317/89e134be-e488-4e6d-9500-3baa2929e5c3/300/89e134be-e488-4e6d-9500-3baa2929e5c3.jpg)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
248.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
120 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?