Merck
JKA3076
Sigma-Aldrich
mPEG2K-Thioctic acid
average Mn 2000
About This Item
Lineare Formel:
(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2CH2CH2C3S2H5
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.23
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 2000
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)