Wichtige Dokumente
Y0000545
Thioctsäure, enthält Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
DL-α-Liponsäure, (±)-1,2-Dithiolan-3-valeriansäure, 6,8-Dithiooctansäure, DL-6,8-Thioctsäure, Lip(S2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
thioctic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)CCCCC1CCSS1
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
InChIKey
AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)