GF98100402
Polyphenylsulfone
(PPSU), rod, diam. 40 mm, L 100 mm, black
Synonym(e):
SU337940
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 981-004-02
Länge
100 mm
Durchmesser
40 mm
Farbe
black
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF98100402-5EA | 4061825071060 |
GF98100402-1EA | 4061825071046 |
GF98100402-2EA | 4061825071053 |