Merck
GF95072889
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
2m wire, 0.5mm diameter, hard
Synonym(e):
NI055140
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 950-728-89
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)