Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
665800
Polytetrafluorethylen
60 wt % dispersion in H2O
Synonym(e):
PTFE-Dispersion
Alle Fotos(3)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Konzentration
60 wt % dispersion in H2O
Allgemeine Beschreibung
PTFE ist ein synthetisches Fluorpolymer von Tetrafluorethylen. PTFE ist ein Fluorkohlenstoff-Feststoff, da es sich um eine hochmolekulare Verbindung handelt, die vollständig aus Kohlenstoff und Fluor besteht. PTFE ist hydrophob und hat den niedrigsten Reibungskoeffizienten aller Feststoffe.
Anwendung
Aufgrund seiner chemischen Trägheit und Hydrophobie wird PTFE verbreitet in chirurgischen Netzen, Stents, Transplantaten und Gerüsten für die Bänderreparatur eingesetzt. Expandiertes PTFE kann beispielsweise zum Herstellen von Gefäßtransplantaten eingesetzt werden.
Die Invarianz der Dielektrizitätskonstante über einen breiten Frequenzbereich sowie die hohe Spannungsfestigkeit von PTFE machen es zu einem geeigneten Material für Kabelisolierung und Hochtemperatur-Speicherbatterien.
Es kann auch als leicht zu reinigende, chemisch inerte und antihaftende Beschichtung in der Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie eingesetzt werden.
Die Invarianz der Dielektrizitätskonstante über einen breiten Frequenzbereich sowie die hohe Spannungsfestigkeit von PTFE machen es zu einem geeigneten Material für Kabelisolierung und Hochtemperatur-Speicherbatterien.
Es kann auch als leicht zu reinigende, chemisch inerte und antihaftende Beschichtung in der Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie eingesetzt werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hohe chemische Beständigkeit
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Flexibilität
- Hohe Wärmestabilität
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
How to Start a Polytetrafluoroethylene (PTFE) Business (Beginners Guide) null
The Laryngoscope, 123(7), 1742-1745 (2013-02-19)
Nonparalytic glottic incompetence (GI) encompasses a variety of laryngeal pathologies, and vocal outcome data for this group is limited. We report a subgroup analysis of validated, subjective, and perceptual voice outcome measures: voice-related quality of life (VRQOL), Glottal Function Index
Journal of the American College of Cardiology, 62(15), 1320-1327 (2013-07-09)
The hypothesis that endovascular treatment with covered stents has equal risks but higher efficacy than bare-metal stents (BMS) in long femoropopliteal artery disease was tested. Although endovascular treatment of short superficial femoral artery lesions revealed excellent results, efficacy in long
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 305(9), H1297-H1308 (2013-09-03)
A large animal model of chronic myocardial ischemia and heart failure is crucial for the development of novel therapeutic approaches. In this study we developed a novel percutaneous one- and two-vessel model for chronic myocardial ischemia using a stent coated
The British journal of surgery, 100(12), 1606-1613 (2013-11-23)
Meso-Rex bypass (MRB) and portosystemic surgical shunt (PSS) are both used to treat extrahepatic portal vein obstruction (EHPVO) in children. The aim of this study was to analyse the outcome of MRB and PSS to select patients who could benefit