GF93674201
Tungsten carbide/cobalt
tube, WC 94%/Co 6%, outside diameter 2.0 mm, wall thickness 0.6 mm, length 150 mm
Synonym(e):
W 607160
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
31191518
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 936-742-01
Länge
150 mm
AD
2.0 mm
Wandstärke
0.6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)