GF70041192
Tungsten carbide/cobalt
tube, WC 94%/Co 6%, outside diameter 0.5 mm, length 150 mm, wall thickness 0.2 mm
Synonym(e):
W 607120
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 700-411-92
Länge
150 mm
AD
0.5 mm
Wandstärke
0.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)