Merck
GF43667804
Tungsten carbide/cobalt
rod, WC 94%/Co 6%, 6.35 mm diameter, length 150 mm
Synonym(e):
W 607910
About This Item
UNSPSC-Code:
31191518
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 436-678-04
Länge
150 mm
Durchmesser
6.35 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)