Merck
GF90406492
Aluminiumoxid
tube, outside diameter 26 mm, wall thickness 3 mm, length 100 mm
Synonym(e):
AL607350
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 904-064-92
Länge
100 mm
AD
26 mm
Wandstärke
3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)