Merck
GF07708923
Aluminiumoxid
tube, outside diameter 10.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonym(e):
AL607200
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 077-089-23
Länge
100 mm
AD
10.0 mm
Wandstärke
1.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF07708923-1EA4061821154361
GF07708923-2EA4061821154378
GF07708923-5EA4061821154385