Merck
GF67398115
Aluminiumoxid
sputtering target, thickness 3.15 mm, diameter 50 mm, purity 99.5%
Synonym(e):
AL609300
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Assay
99.5%
Form
sputtering target
Hersteller/Markenname
Goodfellow 673-981-15
Durchmesser
50 mm
Dicke
3.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)