Wichtige Dokumente
GF75239781
Indium
foil, 10mm disks, thickness 0.01mm, 99.8%
Synonym(e):
Indium, IN000130
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Assay
99.8%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 752-397-81
Widerstandsfähigkeit
8.37 μΩ-cm
Durchm. × Dicke
10 mm × 0.01 mm
mp (Schmelzpunkt)
156.6 °C (lit.)
Dichte
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[In]
InChI
1S/In
InChIKey
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)