Wichtige Dokumente
GF88218276
Kupfer
insulated wire, 250m, conductor diameter 0.05mm, insulation thickness 0.002mm, 2 micron polyesterimide insulation, 99.9%
Synonym(e):
Copper, CU005850
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.9%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 882-182-76
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)