GF85237915
Aluminiumoxid
tube, outside diameter 2.5 mm, length 450 mm, wall thickness 0.6 mm
Synonym(e):
AL607050
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 852-379-15
Länge
450 mm
AD
2.5 mm
Wandstärke
0.6 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)