GF74903788
Aluminiumoxid
tube, outside diameter 8.0 mm, length 500 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonym(e):
AL607160
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 749-037-88
Länge
500 mm
AD
8.0 mm
Wandstärke
1.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)