Merck
GF84746650
Aluminiumoxid
tube, outside diameter 3.0 mm, wall thickness 0.5 mm, length 85 mm
Synonym(e):
AL607062
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 847-466-50
Länge
85 mm
AD
3.0 mm
Wandstärke
0.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF84746650-2EA4061821152404
GF84746650-5EA4061821152411
GF84746650-10EA4061821152381
GF84746650-1EA4061821152398