Merck
GF74687260
Aluminiumoxid
rod, 20.0 mm diameter, length 50 mm, bulk density 0.78 g/cm3
Synonym(e):
AL607992
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 746-872-60
Länge
50 mm
Durchmesser
20.0 mm
Schüttdichte
0.78 g/cm3
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF74687260-1EA4061821151070
GF74687260-2EA4061821151087
GF74687260-5EA4061821151094