GF83853456
Nitinol alloy, Ni55Ti45
200mm tube, 0.8mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 0.6mm inside diameter, superelastic
Synonym(e):
NI207080
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 838-534-56
L × Wandstärke
200 mm × 0.1 mm
AD × ID
0.8 mm × 0.6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)