Merck
GF94170438
Aluminum-manganese alloy, Al98Mn2
100g lump, 10mm max. lump size
Synonym(e):
AJ186100
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 941-704-38
Gewicht
100 g
Max. Stückgröße
10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF94170438-1EA4061825413143