Merck
GF93667843
Nitinol alloy, Ni55Ti45
200mm tube, 1.27mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 0.97mm inside diameter, superelastic
Synonym(e):
NI207130
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 936-678-43
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF93667843-1EA4061825457451
GF93667843-2EA4061829968809
GF93667843-5EA4061831020175