GF83040049
Ethylene-Tetrafluoroethylene Copolymer
(ETFE), rod, diam. 11 mm, L 100 mm
Synonym(e):
FP367920
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 830-400-49
Länge
100 mm
Durchmesser
11 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF83040049-1EA | 4061825068671 |
GF83040049-2EA | 4061825068688 |
GF83040049-5EA | 4061825068695 |