GF75285737
Tinned copper
wire, 0.25 mm diameter, length 500 m, temper annealed
Synonym(e):
CU205140
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 752-857-37
Länge
500 m
Durchmesser
0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)