GF73114545
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 10mm disks, 0.008mm thickness
Synonym(e):
FE220150
Empfohlene Produkte
Form
foil (disc)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 731-145-45
Durchm. × Dicke
10 mm × 0.008 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)