GF36600599
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 100 x 100mm, 0.025mm thickness, hard, light tight (lt)
Synonym(e):
FE220221
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (hard
hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 366-005-99
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)