GF58108226
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
185mm wire, 0.5mm diameter, straight wire
Synonym(e):
W 185120
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 581-082-26
L × Durchm.
185 mm × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)