GF00033231
Tungsten-copper alloy, W80Cu20
200mm rod, 12mm diameter
Synonym(e):
W 167920
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 000-332-31
thickness × L
12 mm × 200 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF00033231-1EA | 4061825416533 |