Merck
GF41246984
Tungsten-copper alloy, W80Cu20
100mm rod, 6mm diameter
Synonym(e):
W 167910
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 412-469-84
L × Durchm.
100 mm × 6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)