Merck
GF73626958
Quartz - fused
sheet, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm, condition polished both sides
Synonym(e):
SI613100
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 736-269-58
Größe
25 × 25 mm
Dicke
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)