Merck
GF37786843
Quartz - fused
sheet, thickness 2.0 mm, size 25 × 25 mm, condition polished both sides
Synonym(e):
SI613120
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 377-868-43
Größe
25 × 25 mm
Dicke
2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)