GF39079884
Quartz - fused
sheet, thickness 3.0 mm, size 50 × 50 mm, condition polished both sides
Synonym(e):
SI613141
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 390-798-84
Größe
50 × 50 mm
Dicke
3.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)