GF67837281
Magnesium-aluminum-zinc alloy, Mg96Al3Zn1
foil, 200 x 200mm, 0.25mm thickness
Synonym(e):
MG010250
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 678-372-81
Größe × Dicke
200 mm × 200 mm × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)