Wichtige Dokumente
267120
Palladium
foil, thickness 0.025 mm, 99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Palladium (powder), Palladium black, Palladium element
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
foil
Widerstandsfähigkeit
9.96 μΩ-cm, 20°C
Dicke
0.025 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1554 °C (lit.)
Dichte
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChIKey
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The unique properties of the rare-earth elements and their alloys have brought them from relative obscurity to high profile use in common hightech applications.