GF34698369
Magnesium alloy az31
foil, thickness 0.5 mm, size 200 × 200 mm
Synonym(e):
MG010300
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 346-983-69
Größe
200 × 200 mm
Dicke
0.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF34698369-1EA | 4061821136794 |
GF34698369-2EA | 4061821136800 |