Merck
GF62961486
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 100 x 100mm, 0.0125mm thickness, half hard, light tight (lt)
Synonym(e):
CU020210
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 629-614-86
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.0125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF62961486-2EA4061829954963
GF62961486-10EA4061829924300
GF62961486-1EA4061825438153
GF62961486-20EA4061829975234
GF62961486-5EA4061831005349