GF72955301
Brass
wire, Cu63%/Zn37%, length 100 m, 0.08 mm diameter, temper hard
Synonym(e):
CU025120
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 729-553-01
Länge
100 m
Durchmesser
0.08 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF72955301-1EA | 4061821150868 |