GF60985592
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
20m wire, 0.07mm diameter, annealed
Synonym(e):
NI055116
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 609-855-92
L × Durchm.
20 m × 0.07 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF60985592-1EA | 4061825467559 |