GF60682518
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 200 x 200mm, 0.10mm thickness, as rolled
Synonym(e):
NI050235
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil (temper - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 606-825-18
Größe × Dicke
200 mm × 200 mm × 0.10 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)